missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Carboxypeptidase B1/CPB1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18778077
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18778077 25 μg 25 microgramos
18042132 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18778077 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF2897SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Carboxypeptidase B1/CPB1 Polyclonal specifically detects Carboxypeptidase B1/CPB1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Carboxypeptidase B1/CPB1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P15086
Alias de gen carboxypeptidase B, carboxypeptidase B1 (tissue), CPB, CPB1, DKFZp779K1333, EC 3.4.17, EC 3.4.17.2, Pancreas-specific protein, PASP, PCPB, procarboxypeptidase B
Símbolos de los genes CPB1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Carboxypeptidase B1/CPB1 His16-Tyr417 Accession # P15086
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1360
Especificidad de la prueba Detects human Carboxypeptidase B1/CPB1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, approximately 10% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) CPB1 is observed and less than 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) CPA1, rhCPA2, and rmCPA4 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.