Learn More
Human Carboxypeptidase B1/CPB1 Antibody, R&D Systems™
Descripción
Carboxypeptidase B1/CPB1 Polyclonal specifically detects Carboxypeptidase B1/CPB1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Carboxypeptidase B1/CPB1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL |
| N.º de referencia del gen | P15086 |
| Alias de gen | carboxypeptidase B, carboxypeptidase B1 (tissue), CPB, CPB1, DKFZp779K1333, EC 3.4.17, EC 3.4.17.2, Pancreas-specific protein, PASP, PCPB, procarboxypeptidase B |
| Símbolos de los genes | CPB1 |
| Especie del huésped | Goat |
| Mostrar más |
For Research Use Only