Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para carboxilesterasa 2/CES2 humana
Descripción
La carboxilesterasa 2/CES2 humana cuantifica la carboxilesterasa 2/CES2 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la carboxilesterasa 2/CES2 humana natural y recombinante.
CES2 es un miembro de la gran familia de las carboxilesterasas. Los miembros de la familia son responsables de la hidrólisis o transesterificación de diversos xenobióticos, como la cocaína y la heroína, y de sustratos endógenos con enlaces de éster, tioéster o amida. Pueden participar en el metabolismo de los ácidos grasos y los ésteres de colesterol, y pueden desempeñar una función en el sistema de barrera hematoencefálica. La proteína codificada por este gen es la principal enzima intestinal y funciona en la eliminación de fármacos en el intestino.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 9030624L02Rik; ACH M1; acilcarnitina hidrolasa; acilcarnitina hidrolasa M1; carboxilesterasa 2; carboxilesterasa 2 (intestino, hígado); carboxilesterasa 2 C; carboxilesterasa 2 E; carboxilesterasa 5; carboxilesterasa ML3; CE-2; CES 2; Ces2; CES-2; CES2A1; ces2A3; Ces2c; Ces2e; Ces2l; Ces5; CESRL4; cocaína esterasa; hCE-2; ICE; carboxilesterasa intestinal; carboxilesterasa-2 del hígado; metilumbeliferil acetato desacetilasa 2; P iCE; PCE-2; acilcarnitina hidrolasa inducible por proliferador de peroxisomas; carboxilesterasa (hígado) inducible por fenobarbital; piretroide hidrolasa Ces2e |
| Intervalo del ensayo | De 1,6 a 400 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,6 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O00748 |
| Símbolo de gen | CES2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |