Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para carboxilesterasa 2/CES2 humana
Código de producto. 17135299
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17135299 5 x 96 pruebas cada uno
17194813 96 pruebas paquete de 96
18517974 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17135299
Marca: Invitrogen™ EH65RBX5
La carboxilesterasa 2/CES2 humana cuantifica la carboxilesterasa 2/CES2 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La carboxilesterasa 2/CES2 humana cuantifica la carboxilesterasa 2/CES2 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la carboxilesterasa 2/CES2 humana natural y recombinante.
CES2 es un miembro de la gran familia de las carboxilesterasas. Los miembros de la familia son responsables de la hidrólisis o transesterificación de diversos xenobióticos, como la cocaína y la heroína, y de sustratos endógenos con enlaces de éster, tioéster o amida. Pueden participar en el metabolismo de los ácidos grasos y los ésteres de colesterol, y pueden desempeñar una función en el sistema de barrera hematoencefálica. La proteína codificada por este gen es la principal enzima intestinal y funciona en la eliminación de fármacos en el intestino.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 9030624L02Rik; ACH M1; acilcarnitina hidrolasa; acilcarnitina hidrolasa M1; carboxilesterasa 2; carboxilesterasa 2 (intestino, hígado); carboxilesterasa 2 C; carboxilesterasa 2 E; carboxilesterasa 5; carboxilesterasa ML3; CE-2; CES 2; Ces2; CES-2; CES2A1; ces2A3; Ces2c; Ces2e; Ces2l; Ces5; CESRL4; cocaína esterasa; hCE-2; ICE; carboxilesterasa intestinal; carboxilesterasa-2 del hígado; metilumbeliferil acetato desacetilasa 2; P iCE; PCE-2; acilcarnitina hidrolasa inducible por proliferador de peroxisomas; carboxilesterasa (hígado) inducible por fenobarbital; piretroide hidrolasa Ces2e
Intervalo del ensayo De 1,6 a 400 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,6 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O00748
Símbolo de gen CES2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CES2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min