missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Cannabinoid R2/CB2/CNR2 Alexa Fluor 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18753228
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18753228 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18753228 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB36551T100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cannabinoid R2/CB2/CNR2 Monoclonal specifically detects Cannabinoid R2/CB2/CNR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cannabinoid R2/CB2/CNR2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 352110
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 μg/106 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen NP_001832
Alias de gen cannabinoid receptor 2 (macrophage), CannabinoidR2, CB-2, CB2cannabinoid receptor 2, CB2R, CNR2, CX5, CX5testis-dominant CNR2 isoform CB2, hCB2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell line HEK293-derived transfected with human Cannabinoid R2/CB2/CNR2, Met1-Cys360, Accession # NP_001832
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1269
Especificidad de la prueba Detects human Cannabinoid R2/CB2/CNR2 in direct ELISAs. Stains human Cannabinoid R2/CB2/CNR2 transfectants but not irrelevant transfectants in flow cytometry.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.