missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CAMP/LL37/FALL39 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18019511
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18019511 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18019511

Marca: R&D Systems AF7497

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

CAMP/LL37/FALL39/Cathelicidin Polyclonal specifically detects CAMP/LL37/FALL39/Cathelicidin in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CAMP/LL37/FALL39/Cathelicidin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
N.º de referencia del gen P49913
Alias de gen 18 kDa cationic antimicrobial protein, CAMP, CAP18, CAP18CRAMP, cathelicidin antimicrobial peptide, CRAMP, FALL39, FALL-39, FALL39CAP-18, hCAP-18, LL37
Símbolos de los genes CAMP
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CAMP/LL37/FALL39 Leu134-Ser170 Accession # P49913
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 820
Especificidad de la prueba Detects human CAMP/LL37/FALL39 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.