missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para complejo de calprotectina L1/S100-A8/A9 humana
Descripción
El heterocomplejo S100A8/A9, también llamado complejo MRP-8/MRP-14 o calprotectina, comprende el 60 % de la fracción proteica citoplásmica de los granulocitos polimorfonucleares de circulación y también se encuentra en monocitos, macrófagos y eosinófilos del tejido ileal. Los monocitos de sangre periférica transportan el antígeno extra e intracelularmente; los neutrófilos solo intracelularmente. El complejo S100A8/A9 tiene efectos antibacterianos, antifúngicos, inmunomoduladores y antiproliferativos. Además, es un potente factor quimiotáctico para los neutrófilos. Las concentraciones plasmáticas son elevadas en enfermedades asociadas con una mayor actividad de los neutrófilos, como la enfermedad intestinal inflamatoria. Los granulocitos terminan su existencia después de la transmigración a través de la pared intestinal. Por lo tanto, la calprotectina también se puede detectar en las heces. Se han observado niveles elevados de calprotectina en líquidos corporales como plasma, saliva, líquido crevicular gingival, heces y líquido sinovial durante infecciones y afecciones inflamatorias.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P05109, P06702 |
| Intervalo del ensayo | De 35 a 8000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 35 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 6279, 6280 |
| Símbolo de gen | S100A8, S100A9 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?