Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para complejo de calprotectina L1/S100-A8/A9 humana
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
El complejo de calprotectina L1/S100-A8/A9 humana cuantifica el complejo de calprotectina L1/S100-A8/A9 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el complejo de calprotectina L1/S100-A8/A9 humana natural y recombinante.
El heterocomplejo S100A8/A9, también llamado complejo MRP-8/MRP-14 o calprotectina, comprende el 60 % de la fracción proteica citoplásmica de los granulocitos polimorfonucleares de circulación y también se encuentra en monocitos, macrófagos y eosinófilos del tejido ileal. Los monocitos de sangre periférica transportan el antígeno extra e intracelularmente; los neutrófilos solo intracelularmente. El complejo S100A8/A9 tiene efectos antibacterianos, antifúngicos, inmunomoduladores y antiproliferativos. Además, es un potente factor quimiotáctico para los neutrófilos. Las concentraciones plasmáticas son elevadas en enfermedades asociadas con una mayor actividad de los neutrófilos, como la enfermedad intestinal inflamatoria. Los granulocitos terminan su existencia después de la transmigración a través de la pared intestinal. Por lo tanto, la calprotectina también se puede detectar en las heces. Se han observado niveles elevados de calprotectina en líquidos corporales como plasma, saliva, líquido crevicular gingival, heces y líquido sinovial durante infecciones y afecciones inflamatorias.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 60B8Ag; AI323541; AW546964; B8Ag; BEE11; BEE22; Caga; Cagb; calgranulina A; calgranulina B; calgranulina-A; calgranulina-B; calprotectina; subunidad de calprotectina L1H; subunidad de calprotectina L1L; CFAG; CGLA; CGLB; citoquina CP-10 quimiotáctica; proteína S100 quimiotáctica; CP-10; antígeno de fibrosis quística; EGK_01322; EGK_21438; GAGB; proteína de unión a calcio intracelular (MRP14); L1AG; cadena pesada del complejo de leucocitos L1; cadena ligera del complejo de leucocitos L1; LIAG; LOC100735514; proteína LOC532569; MA387; MAC387; proteína-8 relacionada con el factor inhibidor de la migración de macrófagos; MIF; proteína 14 relacionada con el factor inhibidor de la migración; proteína 8 relacionada con el factor inhibidor de la migración; Mrp14; MRP-14; Mrp8; MRP-8; proteína 14 relacionada con mieloides; proteína citosólica de neutrófilos de 23 kDa; proteína citosólica de neutrófilos de 7 kDa; NIF; P14; p23; P7; P8; citoquina proinflamatoria S100; proteína S100-A8; proteína S100-A9; proteína de unión a calcio S100 A8; proteína de unión a calcio S100 A8 (calgranulina A); proteína de unión a calcio S100 A9; proteína de unión a calcio S100 A9 (calgranulina B); proteína de unión a calcio S100 A9; proteína S100-A9; proteína A8 de unión a calcio S100; proteína de unión a calcio S100 A8 (calgranulina A); proteína A9 de unión a calcio S100; proteína A9 de unión a calcio S100 (calgranulina B); S100a8; S100A9; similar a la calgranulina A (proteína 8 relacionada con el factor inhibidor de la migración) (MRP-8) (antígeno de fibrosis quística) (CFAG) (P8) (cadena ligera del complejo de leucocitos L1) (proteína S100 A8 de unión a calcio) (subunidad de calprotectina L1L) ( banda A de proteína de cálculos urinarios)...; banda A de proteína de cálculos urinarios |
| Intervalo del ensayo | De 35 a 8000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 35 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P06702, P05109 |
| Símbolo de gen | S100A8, S100A9 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |