Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para cadherina-11 humana
Código de producto. 17814170
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17814170 10 × 96 pruebas paquete de 10
17195289 5 x 96 pruebas cada uno
17154813 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17814170
Marca: Invitrogen™ EH61RBX10
La cadherina -11 humana cuantifica la cadherina -11 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La cadherina -11 humana cuantifica la cadherina -11 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la cadherina -11 humana natural y recombinante.
Este gen codifica una cadherina clásica de tipo II de la superfamilia de cadherina, proteínas de membrana integrales que median la adhesión celular dependiente del calcio. Todas las cadherinas son proteínas transmembrana de un solo paso con un número variable de dominios de cadherina extracelular (EC) de 110 aminoácidos. Las cadherinas clásicas contienen cinco grandes dominios de EC N-terminal, un único dominio que atraviesa la membrana y un pequeño dominio citoplásmico C-terminal altamente conservado. Según la alineación de aminoácidos, las cadherinas clásicas se dividen en subgrupos de tipo I y tipo II. Las cadherinas de tipo I, incluidas las cadherinas E (epitelial), N (neural), P (placentaria) y R (retiniana), difieren de las cadherinas de tipo I en sus secuencias específicas de aminoácidos. Las cadherinas de tipo II incluyen cadherina-5, -6, -8, -11 y -12 humana. Las cadherinas de tipo II se definen en función de su falta de una secuencia de reconocimiento de la adhesión celular del HAV específica para las cadherinas de tipo I. La cadherina-11 (OB-cadherina) es un marcador de los elementos celulares migratorios y débilmente conectados del mesénquima. Se ha observado una fuerte expresión de cadherina-11 en el cerebro, la médula espinal, la médula ósea y las células óseas, y está regulada en las células epiteliales y estromales glandulares del endometrio humano. La expresión de esta cadherina en particular en líneas de células osteoblásticas y su regulación positiva durante la diferenciación sugieren una función específica en el desarrollo y mantenimiento de los huesos. Una variante del gen cadherina-11 (forma variante) codifica una proteína truncada con un dominio citoplásmico inusual que no está presente en otras cadherinas. La proteína variante se genera mediante empalme alternativo, utilizando una secuencia intrónica de 179 bp. Recientemente, se descubrió que el ARNm y la proteína de cadherina-11 se expresan en la mayoría de las líneas celulares de cáncer de mama invasivas probadas, pero no en las líneas celulares no invasivas, lo que sugiere que la cadherina-11 puede ser un marcador para subconjuntos de tumores invasivos agresivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CAD11; Cad-11; cadherina; cadherina 11; cadherina 11, tipo 2, OB-cadherina (osteoblasto); cadherina-11; Cdh11; CDHOB; OB; cadherina de OB; OB-cadherina; OSF-4; cadherina de osteoblasto; osteoblasto-cadherina
Intervalo del ensayo De 0,8 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,8 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P55287
Símbolo de gen CDH11
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CDH11
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min