Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para cadherina-11 humana
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
La cadherina -11 humana cuantifica la cadherina -11 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la cadherina -11 humana natural y recombinante.
Este gen codifica una cadherina clásica de tipo II de la superfamilia de cadherina, proteínas de membrana integrales que median la adhesión celular dependiente del calcio. Todas las cadherinas son proteínas transmembrana de un solo paso con un número variable de dominios de cadherina extracelular (EC) de 110 aminoácidos. Las cadherinas clásicas contienen cinco grandes dominios de EC N-terminal, un único dominio que atraviesa la membrana y un pequeño dominio citoplásmico C-terminal altamente conservado. Según la alineación de aminoácidos, las cadherinas clásicas se dividen en subgrupos de tipo I y tipo II. Las cadherinas de tipo I, incluidas las cadherinas E (epitelial), N (neural), P (placentaria) y R (retiniana), difieren de las cadherinas de tipo I en sus secuencias específicas de aminoácidos. Las cadherinas de tipo II incluyen cadherina-5, -6, -8, -11 y -12 humana. Las cadherinas de tipo II se definen en función de su falta de una secuencia de reconocimiento de la adhesión celular del HAV específica para las cadherinas de tipo I. La cadherina-11 (OB-cadherina) es un marcador de los elementos celulares migratorios y débilmente conectados del mesénquima. Se ha observado una fuerte expresión de cadherina-11 en el cerebro, la médula espinal, la médula ósea y las células óseas, y está regulada en las células epiteliales y estromales glandulares del endometrio humano. La expresión de esta cadherina en particular en líneas de células osteoblásticas y su regulación positiva durante la diferenciación sugieren una función específica en el desarrollo y mantenimiento de los huesos. Una variante del gen cadherina-11 (forma variante) codifica una proteína truncada con un dominio citoplásmico inusual que no está presente en otras cadherinas. La proteína variante se genera mediante empalme alternativo, utilizando una secuencia intrónica de 179 bp. Recientemente, se descubrió que el ARNm y la proteína de cadherina-11 se expresan en la mayoría de las líneas celulares de cáncer de mama invasivas probadas, pero no en las líneas celulares no invasivas, lo que sugiere que la cadherina-11 puede ser un marcador para subconjuntos de tumores invasivos agresivos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CAD11; Cad-11; cadherina; cadherina 11; cadherina 11, tipo 2, OB-cadherina (osteoblasto); cadherina-11; Cdh11; CDHOB; OB; cadherina de OB; OB-cadherina; OSF-4; cadherina de osteoblasto; osteoblasto-cadherina |
| Intervalo del ensayo | De 0,8 a 200 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,8 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P55287 |
| Símbolo de gen | CDH11 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |