missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA para CA13 humano

Código de producto. 18527954
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
18527954 10 x 96 pruebas paquete de 10
17165289 5 x 96 pruebas cada uno
17124813 96 pruebas paquete de 96
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18527954

Marca: Invitrogen™ EH59RBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La CA13 humana cuantifica la CA13 humano en suero, plasma y sobrenadante.

El CA13 humano cuantifica el CA13 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el CA13 humano natural y recombinante.

Las anhidrasas carbónicas (CA) son una familia de metaloenzimas de zinc. Para obtener información general sobre la familia de CA, consulte MIM 114800. [suministrado por OMIM, marzo de 2008].

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso 2310075C21Rik; CA13; Car13; carbonato deshidratasa XIII; anhidrasa carbónica 13; anhidrasa carbónica XIII; CAXIII; CA-XIII; RGD1560453
Intervalo del ensayo 24 to 6,000 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 24 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Serum, Supernatant
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 377677
Símbolo de gen Ca13
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10
Contenido del kit Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 10 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 50 μL
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Anhidrasa carbónica XIII
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.