missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA para CA13 humano

Código de producto. 17124813
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17124813 96 pruebas paquete de 96
17165289 5 x 96 pruebas cada uno
18527954 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17124813

Marca: Invitrogen™ EH59RB

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La CA13 humana cuantifica la CA13 humano en suero, plasma y sobrenadante.

El CA13 humano cuantifica el CA13 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el CA13 humano natural y recombinante.

Las anhidrasas carbónicas (CA) son una familia de metaloenzimas de zinc. Para obtener información general sobre la familia de CA, consulte MIM 114800. [suministrado por OMIM, marzo de 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso 2310075C21Rik; CA13; Car13; carbonato deshidratasa XIII; anhidrasa carbónica 13; anhidrasa carbónica XIII; CAXIII; CA-XIII; RGD1560453
Intervalo del ensayo De 24 a 6000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 24 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q8N1Q1
Símbolo de gen Ca13
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Anhidrasa carbónica XIII
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.