Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para C4c humano
Descripción
El C4c humano cuantifica el C4c humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el C4c humano natural y recombinante.
C4B puede estar involucrado en el lupus eritematoso sistémico (LES). Trastorno multisistémico crónico, recidivante, inflamatorio y a menudo febril del tejido conectivo, caracterizado principalmente por la afectación de la piel, las articulaciones, los riñones y las membranas serosas. Es de etiología desconocida, pero se cree que representa un fallo de los mecanismos reguladores del sistema autoinmunitario. La enfermedad se caracteriza por una amplia gama de disfunciones del sistema, una elevada velocidad de sedimentación de eritrocitos y la formación de células LE en la sangre o la médula ósea. La susceptibilidad a la enfermedad está asociada con variaciones que afectan al gen representado en esta entrada. La variación interindividual del número de copias (CNV) del complemento componente C4 y los polimorfismos asociados dan como resultado diferentes susceptibilidades al LES. Se ha demostrado que el riesgo de susceptibilidad al LES aumenta significativamente entre los sujetos con solo dos copias de C4 total. Un número elevado de copias es un factor de protección contra el LES.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Complemento ácido C4; complemento básico C4; proteína 2 con dominio C3 y alfa-2-macroglobulina similar a PZP; proteína 3 con dominio alfa-2-macroglobulina similar a C3 y PZP; complemento c4; C4A; anafilatoxina C4a; C4B; C4B_2; C4B1; C4B12; C4B2; C4B3; C4B5; C4b-A; C4b-B; C4BD; C4d-A; C4d-B; C4F; CH; forma Chido de C4; CO4; cadena del complemento C4 beta; cadena del complemento C4 gamma; complemento C4-A; cadena del complemento C4-A alfa; complemento C4-B; cadena del complemento C4-B alfa; complemento C4B1a; complemento componente 4 B (grupo sanguíneo Chido); CPAMD2; CPAMD3 |
| Intervalo del ensayo | De 21 a 5000 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 21 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P0C0L5 |
| Símbolo de gen | C4B |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |