Learn More
Invitrogen™ Human C1S/Complement Component C1s ELISA Kit
Descripción
Human C1S/Complement Component C1s quantitates human C1S/Complement Component C1s in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human C1S/Complement Component C1s.
Este gen codifica una proteasa serina, que es un componente principal del subcomponente C1 del complemento humano. C1s se asocia con otros dos complementos componentes, C1r y C1q, para producir el primer componente del sistema del complemento sérico. Los defectos en este gen son la causa de la deficiencia selectiva de C1s.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AA959438; AI255193; AI327365; péptido IB-1 rico en prolina básico; esterasa C1; C1S; C1s1; C1sa; complemento subcomponente C1s; cadena pesada del complemento subcomponente C1s; cadena ligera del complemento subcomponente C1s; complemento subcomponente C1s-A; cadena pesada del complemento subcomponente C1s-A; cadena ligera del complemento subcomponente C1s-A;subcomponente s del complemento componente 1; subcomponente s-A del complemento componente 1; complemento componente 1, subcomponente s; complemento componente 1, subcomponente s-1; complemento componente C1SA; r-gsp; serina proteasa |
| Intervalo del ensayo | De 4,1 a 260 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 4,1 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P09871 |
| Símbolo de gen | C1S |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |