Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para C1R/complemento componente C1r humano
Código de producto. 17135289
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17135289
Marca: Invitrogen™ EH56RBX5
El C1R/complemento componente C1r humano cuantifica el C1R/complemento componente C1r humano en suero, plasma y sobrenadante.
El C1R/complemento componente C1r humano cuantifica el C1R/complemento componente C1r humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el C1R/complemento componente C1r humano natural y recombinante.
El componente C1 del complemento humano es un complejo de tres glicoproteínas: C1q, C1r y C1s. C1r tiene un peso molecular de 83 000 y está presente en el plasma en una concentración media de 50 μg/ml, ya sea como un complejo con C1q y C1s o en ausencia de C1q como un tetrámero con C1s. Los subcomponentes del complejo C1 son responsables del inicio de la vía clásica de activación del complemento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AI132558; C1r; C1ra; complemento subcomponente C1r; cadena pesada del complemento subcomponente C1r; cadena ligera del complemento subcomponente C1r; complemento subcomponente C1r-A; cadena pesada del complemento subcomponente C1r-A; cadena ligera del complemento subcomponente C1r-A; subcomponente r del complemento componente 1; subcomponente r-A del complemento componente 1; complemento componente 1, subcomponente r-A; complemento componente 1, subcomponente r-A; complemento componente 1, subcomponente r-A; mC1rA
Intervalo del ensayo De 0,065 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,065 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P00736
Símbolo de gen C1R
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo C1r
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min