Learn More
Invitrogen™ Human C1qTNF5 ELISA Kit
Código de producto. 17874160
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17874160
Marca: Invitrogen™ EH54RBX10
ELISA
La C1qTNF5 humana cuantifica la C1qTNF5 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la C1qTNF5 humana natural y recombinante.
El tejido adiposo de un organismo desempeña una función importante en la regulación de procesos fisiológicos y patológicos como el metabolismo y la inmunidad al producir y secretar una variedad de moléculas bioactivas denominadas adipocinas. Una familia de adipocinas altamente conservada es la adiponectina/ACRP30 y sus parálogos estructurales y funcionales, las proteínas relacionadas con el factor alfa de necrosis tumoral/C1q (CTRP) 1-7. A diferencia de la adiponectina, que se expresa exclusivamente por adipocitos diferenciados, las CTRP se expresan en una amplia variedad de tejidos. Se cree que estas proteínas actúan principalmente sobre el hígado y el tejido muscular para controlar el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Un análisis de la estructura cristalina de la adiponectina reveló un vínculo estructural y evolutivo entre el TNF y las proteínas con C1q, lo que sugiere que estas proteínas surgieron de un gen de inmunidad innato ancestral común. Se ha sugerido que CTRP5 está involucrado en la degeneración macular relacionada con la edad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Proteína 5 relacionada con el factor de necrosis tumoral y C1q; proteína 5 relacionada con TNF-alfa de C1q; C1QTNF5; proteína 5 relacionada con el factor de necrosis tumoral y complemento C1q; Ctrp5; LORD; proteína relacionada con frizzled de membrana; proteína relacionada con frizzled de tipo membrana; Mfrp; mionectina; UNQ303/PRO344
Intervalo del ensayo De 0,82 a 200 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 0,82 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9BXJ0
Símbolo de gen C1QTNF5
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CTRP5
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min