Learn More
Invitrogen™ Human C1qTNF5 ELISA Kit
Description
La C1qTNF5 humana cuantifica la C1qTNF5 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la C1qTNF5 humana natural y recombinante.
El tejido adiposo de un organismo desempeña una función importante en la regulación de procesos fisiológicos y patológicos como el metabolismo y la inmunidad al producir y secretar una variedad de moléculas bioactivas denominadas adipocinas. Una familia de adipocinas altamente conservada es la adiponectina/ACRP30 y sus parálogos estructurales y funcionales, las proteínas relacionadas con el factor alfa de necrosis tumoral/C1q (CTRP) 1-7. A diferencia de la adiponectina, que se expresa exclusivamente por adipocitos diferenciados, las CTRP se expresan en una amplia variedad de tejidos. Se cree que estas proteínas actúan principalmente sobre el hígado y el tejido muscular para controlar el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Un análisis de la estructura cristalina de la adiponectina reveló un vínculo estructural y evolutivo entre el TNF y las proteínas con C1q, lo que sugiere que estas proteínas surgieron de un gen de inmunidad innato ancestral común. Se ha sugerido que CTRP5 está involucrado en la degeneración macular relacionada con la edad.
Specifications
Specifications
| Número de acceso | Proteína 5 relacionada con el factor de necrosis tumoral y C1q; proteína 5 relacionada con TNF-alfa de C1q; C1QTNF5; proteína 5 relacionada con el factor de necrosis tumoral y complemento C1q; Ctrp5; LORD; proteína relacionada con frizzled de membrana; proteína relacionada con frizzled de tipo membrana; Mfrp; mionectina; UNQ303/PRO344 |
| Intervalo del ensayo | De 0,82 a 200 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,82 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9BXJ0 |
| Símbolo de gen | C1QTNF5 |
| CV interensayo | <12% |
| Show More |