Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para C1qTNF1 humana
Descripción
La C1qTNF1 humana cuantifica la C1qTNF1 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la C1qTNF1 humana natural y recombinante.
El tejido adiposo de un organismo desempeña una función importante en la regulación de procesos fisiológicos y patológicos como el metabolismo y la inmunidad al producir y secretar una variedad de moléculas bioactivas denominadas adipocinas. Una familia de adipocinas altamente conservada es la adiponectina/ACRP30 y sus parálogos estructurales y funcionales, las proteínas relacionadas con el factor alfa de necrosis tumoral/C1q (CTRP) 1-7. A diferencia de la adiponectina, que se expresa exclusivamente por adipocitos diferenciados, las CTRP se expresan en una amplia variedad de tejidos. Se cree que estas proteínas actúan principalmente sobre el hígado y el tejido muscular para controlar el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Un análisis de la estructura cristalina de la adiponectina reveló un vínculo estructural y evolutivo entre el TNF y las proteínas con C1q, lo que sugiere que estas proteínas surgieron de un gen de inmunidad innato ancestral común. En ratones obesos (ob/ob), el análisis de RT-PCR mostró que las transcripciones de mCTRP1 se observan en niveles sustancialmente más altos en los tejidos adiposos en comparación con los de los ratones normales.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 1600017K21Rik; proteína 1 relacionada con el factor de necrosis tumoral y C1q; C1qtnf1; proteína 1 relacionada con el factor de necrosis tumoral y complemento C1q; Ctrp1; proteína que interactúa con el receptor acoplado a proteína G; proteína que interactúa con el receptor acoplado a proteína g; GIP; supuesta proteína secretada ZSIG37; UNQ310/PRO353; Zsig37 |
| Intervalo del ensayo | De 0,61 a 150 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,61 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9BXJ1 |
| Símbolo de gen | C1QTNF1 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |