Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para C1qTNF1 humana
Código de producto. 17105289
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17105289 5 x 96 pruebas cada uno
17864160 10 × 96 pruebas paquete de 10
17164803 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17105289
Marca: Invitrogen™ EH53RBX5
ELISA
La C1qTNF1 humana cuantifica la C1qTNF1 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la C1qTNF1 humana natural y recombinante.
El tejido adiposo de un organismo desempeña una función importante en la regulación de procesos fisiológicos y patológicos como el metabolismo y la inmunidad al producir y secretar una variedad de moléculas bioactivas denominadas adipocinas. Una familia de adipocinas altamente conservada es la adiponectina/ACRP30 y sus parálogos estructurales y funcionales, las proteínas relacionadas con el factor alfa de necrosis tumoral/C1q (CTRP) 1-7. A diferencia de la adiponectina, que se expresa exclusivamente por adipocitos diferenciados, las CTRP se expresan en una amplia variedad de tejidos. Se cree que estas proteínas actúan principalmente sobre el hígado y el tejido muscular para controlar el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Un análisis de la estructura cristalina de la adiponectina reveló un vínculo estructural y evolutivo entre el TNF y las proteínas con C1q, lo que sugiere que estas proteínas surgieron de un gen de inmunidad innato ancestral común. En ratones obesos (ob/ob), el análisis de RT-PCR mostró que las transcripciones de mCTRP1 se observan en niveles sustancialmente más altos en los tejidos adiposos en comparación con los de los ratones normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 1600017K21Rik; proteína 1 relacionada con el factor de necrosis tumoral y C1q; C1qtnf1; proteína 1 relacionada con el factor de necrosis tumoral y complemento C1q; Ctrp1; proteína que interactúa con el receptor acoplado a proteína G; proteína que interactúa con el receptor acoplado a proteína g; GIP; supuesta proteína secretada ZSIG37; UNQ310/PRO353; Zsig37
Intervalo del ensayo De 0,61 a 150 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,61 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9BXJ1
Símbolo de gen C1QTNF1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CTRP1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min