missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human C-Reactive Protein/CRP Antibody, R&D Systems™

Descripción
C-Reactive Protein/CRP Monoclonal specifically detects C-Reactive Protein/CRP in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | C-ReactiveProtein/CRP |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 987313 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | P02741 |
| Alias de gen | C-reactive protein, C-reactive protein, pentraxin-related, CRP, MGC88244, pentraxin 1, PTX1MGC149895 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?