Learn More
Human C-Reactive Protein/CRP Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  R&D Systems MAB17072-100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18722328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.00€
    390.60€ / 100 microgramos
    Ahorro 22.40€
    5% Descuento
Descripción
C-Reactive Protein/CRP Monoclonal specifically detects C-Reactive Protein/CRP in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
C-ReactiveProtein/CRP
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS.
C-reactive protein, C-reactive protein, pentraxin-related, CRP, MGC88244, pentraxin 1, PTX1MGC149895
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human C-Reactive Protein/CRP Phe17-Pro224 Accession # P02741
100 μg
1401
Reconstitute at 0.5mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2b
ELISA
987312
ELISA
P02741
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Primary
Detects human C-Reactive Protein/CRP in direct ELISAs.
Human
Supernatant
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt