missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human BTN3A1/2/3 Alexa Fluor 750-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18714369
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18714369 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18714369

Marca: R&D Systems FAB7136S100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BTN3A1/2/3 Monoclonal specifically detects BTN3A1/2/3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BTN3A1/2/3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 849203
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O00481
Alias de gen BT3.1, BTF5, BTN3A1, butyrophilin, subfamily 3, member A1, CD277, dJ45P21.3 (butyrophilin, subfamily 3, member A1)
Símbolos de los genes BTN3A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CD277/BTN3A1 Met1-Gly254 Accession # O00481
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11119
Especificidad de la prueba Detects human BTN3A1, BTN3A2 and BTN3A3 in direct ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.