missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human BRIP1/FANCJ Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18711728
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18711728 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18711728 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB6496SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BRIP1/FANCJ Monoclonal specifically detects BRIP1/FANCJ in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BRIP1/FANCJ
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 652747
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9BX63
Alias de gen ATP-dependent RNA helicase BRIP1, BACH1, BACH1BRCA1/BRCA2-associated helicase 1, BRCA1 interacting protein C-terminal helicase 1, BRCA1-associated C-terminal helicase 1, BRCA1-binding helicase-like protein BACH1, BRCA1-interacting protein 1, BRCA1-interacting protein C-terminal helicase 1, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, FACJ, FANCJ, FANCJFanconi anemia group J protein, FLJ90232, MGC126521, MGC126523, OF, Protein FACJ
Símbolos de los genes BRIP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human BRIP1/FANCJ Ser2-Arg160 Accession # Q9BX63
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83990
Especificidad de la prueba Detects human BRIP1/FANCJ in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) FANCA, D2, E, F, G, I, L, M, or recombinant mouse BRIP1/FANCJ is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.