Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para BOC/hermano de CDO humano
Código de producto. 17185279
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17185279 5 x 96 pruebas cada uno
17144803 96 pruebas paquete de 96
18597944 10 x 96 pruebas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17185279 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH51RBX5
El BOC/hermano de CDO humano cuantifica el BOC/hermano de CDO humano en suero, plasma y sobrenadante.
El BOC/hermano de CDO humano cuantifica el BOC/hermano de CDO humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el BOC/hermano de CDO humano natural y recombinante.
CDON y BOC son receptores de superficie celular de la familia de repeticiones de inmunoglobulinas implicados en la diferenciación miogénica. CDON y BOC se coexpresan durante el desarrollo, forman complejos entre sí en forma cis y se relacionan entre sí en sus ectodominios, pero cada uno tiene una cola citoplasmática larga única.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 4732455C11; proteína de unión a Cdon birregional; relacionada con la molécula de adhesión celular birregional/regulada negativamente por la proteína de unión de oncogenes (Cdon); Boc; adhesión de células BOC asociada, regulada por oncogenes; homólogo de Boc; homólogo de Boc (ratón); hermano de CDO; hermano de CDON; CDON2; asociada a la adhesión celular, regulada por oncogenes 2; mFLJ00376; proteína BOC; UNQ604/PRO1190
Intervalo del ensayo De 0,085 a 20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,085 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9BWV1
Símbolo de gen Boc
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo BOC
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min