missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human BNIP3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7113149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18707018 25 μg 25 microgramos
18712758 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18707018

Marca: R&D Systems MAB41471SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BNIP3 Monoclonal specifically detects BNIP3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BNIP3
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 670639
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q12983
Alias de gen BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3, BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 3, BCL2/adenovirus E1B 19kD-interacting protein 3, NIP3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human BNIP3 Gly2-Ser160 Accession # Q12983
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 664
Especificidad de la prueba Detects human BNIP3 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only (RUO)

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.