Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para BMP-9 humano
Descripción
El BMP-9 humano cuantifica el BMP-9 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el BMP-9 humano natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen es un miembro de la familia de proteínas morfogenéticas óseas (BMP) y de la superfamilia TGF-beta. Este grupo de proteínas se caracteriza por un sitio de procesamiento proteolítico polibásico que se escinde para producir una proteína madura que contiene siete residuos de cisteína conservados. Los miembros de esta familia son reguladores del crecimiento celular y de la diferenciación tanto en tejidos embrionarios como en tejidos adultos. Los estudios en roedores sugieren que esta proteína desempeña una función en el hígado adulto y en la diferenciación de las neuronas colinérgicas del sistema nervioso central.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | BMP; BMP9; BMP-9; proteína morfogenética ósea; proteína 9 morfogenética ósea; Gdf2; GDF-2; factor 2 de diferenciación del crecimiento; factor 2 de crecimiento/diferenciación; HHT5 |
| Intervalo del ensayo | De 32 a 8000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 32 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9UK05 |
| Símbolo de gen | GDF2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |