Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para BMP-8 humana
Descripción
La BMP-8 humana cuantifica la BMP-8 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la BMP-8 humana recombinante.
Las proteínas morfogenéticas óseas (BMP) son una familia de moléculas de señalización secretadas que pueden inducir el crecimiento óseo ectópico. Muchas BMP forman parte de la superfamilia del factor de crecimiento transformante beta (TGFB). Las BMP se identificaron originalmente por la capacidad del extracto óseo desmineralizado para inducir la osteogénesis endocondral in vivo en un sitio extraesquelético. Basándose en su expresión temprana en la embriogénesis, la BMP codificada por este gen desempeña una función propuesta en el desarrollo temprano. Asimismo, el hecho de que esta BMP esté estrechamente relacionada con BMP5 y BMP7 ha llevado a especular una posible actividad inductiva ósea.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | BMP; Bmp7r1; BMP8; Bmp-8; Bmp8a; BMP-8 A; Bmp8b; BMP-8 B; proteína morfogenética ósea; proteína 8 morfogenética ósea (proteína 2 osteogénica); proteína 8 A morfogenética ósea; proteína 8 B morfogenética ósea; dJ118J21.1 (proteína 8 morfogenética ósea (proteína 2 osteogénica)); MGC131757; OP2; OP-2; Op3; proteína 2 osteogénica |
| Intervalo del ensayo | De 0,819 a 200 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,8 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P34820, Q7Z5Y6 |
| Símbolo de gen | BMP8A, BMP8B |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |