Learn More
R&D Systems™ Human BMP-2 DuoSet ELISA
Descripción
The Human BMP-2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human BMP-2.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | ELISA Kit |
| Cantidad | 1 Kit |
| Especie | Human |
| Conjugado | Biotin |
| Intervalo del ensayo | 46.90 to 3000 pg/mL |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Formato | 15 placas de 96 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 650 |
| Sinónimo | BDA2, BMP2, BMP-2, BMP-2A, BMP2ABone morphogenetic protein 2A, bone morphogenetic protein 2, SSFSC |
| Mehr anzeigen |