missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human BMP-2 DuoSet ELISA
Descripción
The Human BMP-2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human BMP-2.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ELISA Kit |
| Cantidad | 1 Kit |
| Especie | Human |
| Conjugado | Biotin |
| Intervalo del ensayo | 46.90 to 3000 pg/mL |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Formato | 5 placas de 96 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Sinónimo | BDA2, BMP2, BMP-2, BMP-2A, BMP2ABone morphogenetic protein 2A, bone morphogenetic protein 2, SSFSC |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?