Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para BMP-15 humana
Descripción
La BMP-15 humana cuantifica la BMP-15 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la BMP-15 humana natural y recombinante.
BMP15 o GDF9B es un miembro de la familia de proteínas morfogenéticas óseas que forma parte de la superfamilia del factor de crecimiento transformante beta involucrada en el desarrollo embrionario y la homeostasis del tejido adulto. La BMP15 se expresa exclusivamente en el ovocito. Es un factor de crecimiento/diferenciación específico de los ovocitos que puede estar involucrado en la maduración y el desarrollo folicular de los mismos. Los defectos en BMP15 son la causa de la disgenesia ovárica tipo 2. La BMP15 puede utilizarse como marcador de ovogénesis para realizar un seguimiento de la diferenciación de las células madre del líquido amniótico humano en células similares a los ovocitos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AU015375; AU018861; AU021453; BMP; Bmp15; Bmp-15; proteína morfogenética ósea; proteína morfogenética ósea 15; C86824; C87336; GDF9B; Gdf-9 b; factor de diferenciación del crecimiento 9 B; factor de crecimiento/diferenciación 9 B; ODG2; POF4 |
| Intervalo del ensayo | De 0,6 a 150 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,6 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O95972 |
| Símbolo de gen | BMP15 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |