Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para BMP-15 humana
Código de producto. 17145269
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17145269 5 x 96 pruebas cada uno
17104793 96 pruebas paquete de 96
18507914 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17145269
Marca: Invitrogen™ EH47RBX5
La BMP-15 humana cuantifica la BMP-15 humano en suero, plasma y sobrenadante.
La BMP-15 humana cuantifica la BMP-15 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la BMP-15 humana natural y recombinante.
BMP15 o GDF9B es un miembro de la familia de proteínas morfogenéticas óseas que forma parte de la superfamilia del factor de crecimiento transformante beta involucrada en el desarrollo embrionario y la homeostasis del tejido adulto. La BMP15 se expresa exclusivamente en el ovocito. Es un factor de crecimiento/diferenciación específico de los ovocitos que puede estar involucrado en la maduración y el desarrollo folicular de los mismos. Los defectos en BMP15 son la causa de la disgenesia ovárica tipo 2. La BMP15 puede utilizarse como marcador de ovogénesis para realizar un seguimiento de la diferenciación de las células madre del líquido amniótico humano en células similares a los ovocitos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AU015375; AU018861; AU021453; BMP; Bmp15; Bmp-15; proteína morfogenética ósea; proteína morfogenética ósea 15; C86824; C87336; GDF9B; Gdf-9 b; factor de diferenciación del crecimiento 9 B; factor de crecimiento/diferenciación 9 B; ODG2; POF4
Intervalo del ensayo De 0,6 a 150 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,6 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O95972
Símbolo de gen BMP15
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo BMP-15
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min