missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human BMP-1/PCP Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18783847
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18783847 100 μg 100 microgramos
18720117 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18783847

Marca: R&D Systems MAB19271100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

BMP-1/PCP Monoclonal antibody specifically detects BMP-1/PCP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BMP-1/PCP
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 264801
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 5-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen NP_001190
Alias de gen BMP1, BMP-1, bone morphogenetic protein 1, EC 3.4.24, EC 3.4.24.19, FLJ44432, Mammalian tolloid protein, mTld, PCOLC, PCP, PCP2, procollagen C-endopeptidase, Procollagen C-proteinase, TLD
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human BMP-1/PCP, Ala121-Gln730, Accession # NP_001190
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 649
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.