Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de BLMH humano
Descripción
La BLMH humana cuantifica la BLMH humana en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la BLMH humana natural y recombinante.
Se desconoce la función fisiológica normal de BLM hidrolasa, pero cataliza la inactivación del fármaco antitumoral BLM (un glicopéptido) mediante la hidrolización del enlace carboxamida de su fracción B-aminoalaninamida, protegiendo así las células normales y malignas de la toxicidad de BLM.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI035728; BH; bleomicina hidrolasa; BLM hidrolasa; BLMH; BMH |
| Intervalo del ensayo | De 0,085 a 20 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,085 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q13867 |
| Símbolo de gen | BLMH |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |