Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de BLMH humano
Código de producto. 17135259
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17135259 5 x 96 pruebas cada uno
17804160 10 × 96 pruebas paquete de 10
17194773 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17135259
Marca: Invitrogen™ EH46RBX5
ELISA
La BLMH humana cuantifica la BLMH humana en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la BLMH humana natural y recombinante.
Se desconoce la función fisiológica normal de BLM hidrolasa, pero cataliza la inactivación del fármaco antitumoral BLM (un glicopéptido) mediante la hidrolización del enlace carboxamida de su fracción B-aminoalaninamida, protegiendo así las células normales y malignas de la toxicidad de BLM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AI035728; BH; bleomicina hidrolasa; BLM hidrolasa; BLMH; BMH
Intervalo del ensayo De 0,085 a 20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,085 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q13867
Símbolo de gen BLMH
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo BLMH
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min