Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para biglicano humano
Descripción
BGN es un pequeño proteoglicano de matriz celular o pericelular que está estrechamente relacionado en estructura con otros dos pequeños proteoglicanos, decorina y fibromodulina. Se cree que la proteína y la decorina son el resultado de una duplicación genética. La decorina contiene una cadena de glicosaminoglicano adjunta, mientras que esta proteína probablemente contiene dos cadenas. Por esta razón, esta proteína se llama biglicano. Se cree que esta proteína funciona en el metabolismo del tejido conectivo al unirse a las fibrillas de colágeno y transferir el factor de crecimiento beta. Puede promover la supervivencia neuronal.
Specifica
Specifica
| Número de acceso | P21810 |
| Intervalo del ensayo | De 0,51 a 125 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,51 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 633 |
| Símbolo de gen | BGN |
| CV interensayo | < 12% |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?