Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para BID humano
Código de producto. p-7219662
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17115239 5 x 96 pruebas cada uno
17184753 96 pruebas paquete de 96
18527854 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17115239
Marca: Invitrogen™ EH44RBX5
La BID humana cuantifica la BID humana en suero, plasma, sobrenadante.
El BID humano cuantifica el BID humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el BID humano natural y recombinante.
BID es un agonista de la muerte celular que heterodimeriza con un BAX agonista o BCL2 antagonista. Bid es miembro de la familia de reguladores de la muerte celular BCL-2. BID es un mediador de los daños mitocondriales inducidos por caspasa 8 (CASP8); CASP8 limpia esta proteína codificada y la parte terminal de COOH se transloca a las mitocondrias, donde desencadena la liberación del citocromo c. BID forma también parte de la familia de los pro-apoptóticos Bcl 2. BID generalmente existe en forma inactiva en la fracción citosólica de las células vivas y se deshace y activa por la caspasa 8 en respuesta al TNF alfa o al ligando Fas. Una vez escindido el BID, el fragmento de 15 kDa del terminal C del BID (p15) se transloca en las mitocondrias y es suficiente para desencadenar la liberación del citocromo C, lo que da como resultado la apoptosis celular. BID sirve como enlace molecular directo entre la activación de la caspasa 8 y el mecanismo de muerte mitocondrial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 2700049M22Rik; AI875481; apóptico d; agonista de muerte apóptica; agonista de muerte apoptósica BID; AU022477; agonista de muerte interactuante de dominio BH3; agonista de muerte de dominio interactuante BH3; agonista de muerte de dominio interactuante BH3 p11; agonista de muerte de dominio interactuante BH3 p13; agonista de muerte de dominio interactuante BH3 p15; Bid; BID isoforma ES(1 b); BID isoforma L(2); BID isoforma Si6; desmocolina tipo 4; FP497; HGNC:1050; secuencia de codificación de BID humano; MGC15319; MGC42355; OTTHUMP00000196197; p11 BID; P13 BID; p15 BID; p22 BID
Intervalo del ensayo De 3,2 a 300 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 3,2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P55957
Símbolo de gen BID
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo BID
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min