missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human beta-III Spectrin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18743889
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18743889 25 μg 25 microgramos
18726728 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18743889

Marca: R&D Systems MAB9394SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Spectrin beta 3 Monoclonal specifically detects Spectrin beta 3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Spectrin beta 3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1287A
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen NP_008877.1
Alias de gen Beta-III spectrin, glutamate transporter EAAT4-associated protein 41, GTRAP41, KIAA0302, SCA5, SCAR14, Spectrin beta 3, spectrin beta chain, brain 2, Spectrin beta III, spectrin, beta, non-erythrocytic 2, Spectrin, non-erythroid beta chain 2, spinocerebellar ataxia 5, SPTBN2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide containing the C-terminal region of beta-III Spectrin Accession # NP_008877.1
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6712
Especificidad de la prueba Detects human beta-III Spectrin in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.