missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human beta-Galactosidase-1/GLB1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18103331
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18103331 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18103331

Marca: R&D Systems MAB6464

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

beta-Galactosidase-1/GLB1 Monoclonal specifically detects beta-Galactosidase-1/GLB1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta-Galactosidase-1/GLB1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 810226
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P16278
Alias de gen Acid beta-galactosidase, beta-galactosidase, betaGalactosidase1, EBP, EC 3.2.1.23, Elastin receptor 1, elastin receptor 1 (67kD), elastin receptor 1, 67kDa, ELNR1, galactosidase, beta 1, GLB1, Lactase, MPS4B
Símbolos de los genes GLB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human beta-Galactosidase-1/GLB1 Met1-Val677 Accession # P16278
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2720
Especificidad de la prueba Detects human beta-Galactosidase-1/GLB1 in direct ELISAs.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.