Learn More
Invitrogen™ Human Beta Endorphin ELISA Kit
Código de producto. 18077454
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
18077454 96 pruebas paquete de 96
1 options
Código de producto. 18077454 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EEL031
ELISA
Beta endorphin is an opioid neuropeptide that is produced by neurons of the pituitary gland and released into the circulatory system, or produced by the hypothalamus, and released into the brain and spinal cord through nerve fibers. The precursor polypeptide for beta endorphin is pro-opiomelanocortin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P01189
Intervalo del ensayo 15.63 to 1000 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 9.38 pg/mL
Conjugado HRP
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Serum
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 5443
Símbolo de gen POMC
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10
Contenido del kit Pre-coated 96 well plate, Standard, Biotinylated Detection Antibody, HRP Conjugate, Standard & Sample Diluent, Biotinylated Detection Antibody Diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Plasma 50 μL, Serum 50 μL
Requisitos de almacenamiento Refer to product documentation for component specific storage temperature.
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 3 h 30 min