missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human beta-3 Adrenergic R/ADRB3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18733149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18733149 100 μg 100 microgramos
18735449 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18733149

Marca: R&D Systems MAB9419100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

beta-3 Adrenergic R/ADRB3 Monoclonal specifically detects beta-3 Adrenergic R/ADRB3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta-3 Adrenergic R/ADRB3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 493324
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P13945
Alias de gen ADRB3, ADRB3R, adrenergic, beta-3-, receptor, B3AR, beta-3 adrenergic receptor, beta3 AdrenergicR, beta-3 AdrenergicR, Beta-3 adrenoceptor, Beta-3 adrenoreceptor, BETA3AR, FLJ99960
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell line HEK293-derived transfected with human beta-3 Adrenergic R/ADRB3 Met1-Ser408 Accession # P13945
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 155
Especificidad de la prueba Stains human beta-3 Adrenergic R/ADRB3 transfectants but not irrelevent transfectants in flow cytometry.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.