missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human beta-3 Adrenergic R/ADRB3 Alexa Fluor 350-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18756588
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18756588 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18756588 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB9419U100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

beta-3 Adrenergic R/ADRB3 Monoclonal specifically detects beta-3 Adrenergic R/ADRB3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta-3AdrenergicR/ADRB3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 493324
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Flow Cytometry 0.25-1μg/106 cells
Formulación Supplied 0.2Mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen P13945
Alias de gen ADRB3, ADRB3R, adrenergic, beta-3-, receptor, B3AR, beta-3 adrenergic receptor, beta3 AdrenergicR, beta-3 AdrenergicR, Beta-3 adrenoceptor, Beta-3 adrenoreceptor, BETA3AR, FLJ99960
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell line HEK293-derived transfected with human beta-3 Adrenergic R/ADRB3 Met1-Ser408 Accession # P13945
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 155
Especificidad de la prueba Stains human beta-3 Adrenergic R/ADRB3 transfectants but not irrelevent transfectants in flow cytometry.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.