missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human BCMA/TNFRSF17 Quantikine ELISA Kit
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 31.30 to 2000 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 10.8 pg/mL |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma (EDTA), Heparin Plasma, Saliva, Urine |
| Especificidad | Natural and recombinant human BCMA. |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 608 |
| Cantidad | 1 Kit |
| Requisitos de almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Sinónimo | B cell maturation antigen, B-cell maturation protein, BCMAtumor necrosis factor receptor superfamily member 17, BCMB-cell maturation factor, CD269, CD269 antigen, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 17 |
| Objetivo | Humano |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?