missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human BCMA/TNFRSF17 Alexa Fluor™ 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18701428
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18701428 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18701428 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB1931T100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BCMA/TNFRSF17 Monoclonal specifically detects BCMA/TNFRSF17 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BCMA/TNFRSF17
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1004023
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and sodium azide.
N.º de referencia del gen Q02223
Alias de gen B cell maturation antigen, B-cell maturation protein, BCMAtumor necrosis factor receptor superfamily member 17, BCMB-cell maturation factor, CD269, CD269 antigen, TNFRSF13A, TNFRSF17, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 17
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human BCMA/TNFRSF17, Met1-Ala54, Accession No. Q02223
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 608.0
Especificidad de la prueba Detects human BCMA/TNFRSF17 in direct ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.