missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Bcl-2 Minus C-Terminus Antibody, R&D Systems™

Descripción
Bcl-2 Monoclonal specifically detects Bcl-2 in Human samples. It is validated for Neutralization.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Bcl-2 |
| Aplicaciones | Neutralization |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 118712 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Neutralization |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Alias de gen | apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl2, Bcl-2 |
| Símbolos de los genes | BCL2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?