Learn More
Invitrogen™ Human BANP Synthetic Peptide
Código de producto. 15225149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
15225149 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 15225149
Marca: Invitrogen™ PEP1144
Synthetic Peptide
BANP Synthetic Peptide, PEP-1144, from Invitrogen.
This gene encodes a protein that binds to matrix attachment regions. The protein forms a complex with p53 and negatively regulates p53 transcription, and functions as a tumor suppressor and cell cycle regulator. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 54971
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso Q8N9N5
Nombre común Human BANP
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen BANP
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS