missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human BAI3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18156051
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18156051 100 μg 100 microgramos
18771918 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18156051

Marca: R&D Systems MAB39651

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BAI3 Monoclonal specifically detects BAI3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BAI3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 409633
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen O60242
Alias de gen brain-specific angiogenesis inhibitor 3, dJ91B17.1 (brain-specific angiogenesis inhibitor 3), KIAA0550MGC133100
Símbolos de los genes BAI3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human BAI3 Ala25-Thr880 Accession # O60242
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 577
Especificidad de la prueba Detects human BAI3 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.