Learn More
Human BAI2 Alexa Fluor 405-conjugated Antibody, R&D Systems™
Descripción
BAI2 Monoclonal specifically detects BAI2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BAI2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2528B |
| Conjugado | Alexa Fluor 405 |
| Dilución | Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells |
| Formulación | Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. |
| N.º de referencia del gen | O60241-3 |
| Alias de gen | brain-specific angiogenesis inhibitor 2, Brain-specific angiongenesis inhibitor-2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |