missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human B7-H4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18724577
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18724577 25 μg 25 microgramos
18771257 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18724577

Marca: R&D Systems MAB65761RSP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

B7-H4 Monoclonal specifically detects B7-H4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno B7-H4
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 973816R
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 1-25 ug/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q7Z7D3
Alias de gen B7h.5, B7H4, B7-H4, B7H4T-cell costimulatory molecule B7x, B7S1, B7S1VCTN1, B7x, B7XPRO1291, FLJ22418, Immune costimulatory protein B7-H4, Protein B7S1, T cell costimulatory molecule B7x, V-set domain containing T cell activation inhibitor 1, V-set domain-containing T-cell activation inhibitor 1, Vtcn1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human B7-H4, Phe29-Ala258, Accession # Q7Z7D3
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79679
Especificidad de la prueba Detects human B7-H4 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.