Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para ligando B7-H2/ICOS humano
Código de producto. p-7219618
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17175189
Marca: Invitrogen™ EH40RBX5
El ligando B7-H2/ICOS humano cuantifica el ligando B7-H2/ICOS humano en suero, plasma y sobrenadante.
El ligando B7-H2/ICOS humano cuantifica el ligando B7-H2/ICOS humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el ligando B7-H2/ICOS humano natural y recombinante.
El ligando co-estimulador inducible (ICOSL) es un ligando específico en células presentadoras de antígenos y células del tejido periférico que se une al receptor co-estimulador inducible (ICOS). ICOS pertenece a la familia de receptores CD28/CD152 que regula la activación y el funcionamiento de las células T. ICOSL se expresa en monocitos, células dendríticas y células B y puede ser inducida por estímulos inflamatorios en tejido periférico. La unión a ICOSL proporciona una señal co-estimuladora para la proliferación de células T y la secreción de citoquinas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AU044799; homólogo B7 2; homólogo B7 2; B7h; B7H2; B7-H2; proteína tipo B7 Gl50; proteína relacionada con B7 1; B7RP1; B7RP-1; BG071784; CD275; GI50; GL50; GL50-B; ligando ICOS; ICOSL; ICOS-L; ICOSGL; ligando de coestimulador de células T inducible; ligando de co-estimulador de células T inducible; KIAA0653; LICOS; Ly115l; mKIAA0653; RGD1562791; ligando de la proteína B7-H2 ICOS transmembranal
Intervalo del ensayo De 0,41 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,4 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O75144
Símbolo de gen ICOSLG
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD275 (B7-H2)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min