Learn More
Human B7-H1/PD-L1 PerCP-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4711857
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
18789297 25 Tests 25 tests
18759436 100 Tests 100 tests
2 options
Código de producto. 18789297
Marca: R&D Systems FAB1561C025
Mouse Monoclonal Antibody
PD-L1 Monoclonal specifically detects PD-L1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PD-L1/B7-H1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 130021
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9NZQ7
Alias de gen Avelumab, B7-H, B7H1, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDCD1LG1MGC142296, PDL1, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1
Símbolos de los genes CD274
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human B7-H1/PD-L1 Phe19-Thr239 Accession # Q9NZQ7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29126
Especificidad de la prueba Detects human B7-H1/PD-L1 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) B7-1, -2, -H2, -H3, -H3b, -H4, rhPD-L2, recombinant mouse B7-H1, recombinant rat (rr) B7-1, or rrB7-2 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1